764124

Sigma-Aldrich

(S)-5,5-Dimethyl-6-phenyl-3,4,5,6-tetrahydropyrimidine

96%

Empirical Formula (Hill Notation):
C12H16N2
Peso molecular:
188.27
Número MDL:
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22

Nivel de calidad

100

ensayo

96%
96%

mp

155-160 °C

temp. de almacenamiento

2-8°C

SMILES string

CC1(C)CNC=N[C@H]1c2ccccc2

InChI

1S/C12H16N2/c1-12(2)8-13-9-14-11(12)10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9,11H,8H2,1-2H3,(H,13,14)/t11-/m0/s1

InChI key

YBWCYSFSGHUFBG-NSHDSACASA-N

Categorías relacionadas

pictogramas

Exclamation mark

Palabra de señalización

Warning

Frases de peligro

Órganos de actuación

Respiratory system

RIDADR

NONH for all modes of transport

WGK Alemania

WGK 3

Punto de inflamabilidad F

Not applicable

Punto de inflamabilidad C

Not applicable

Nuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.

Póngase en contacto con el Servicio técnico

Redes sociales

LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon

Merck

Investigación. Desarrollo. Producción.

Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos

© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.