771252
Sigma-Aldrich
4-tert-Butylphenylboronic acid MIDA ester
95%
Sinónimos:
2-[4-(tert-Butyl)phenyl]-6-methyl-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione
Empirical Formula (Hill Notation):
C15H20BNO4
Peso molecular:
289.13
Número MDL:
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
100
ensayo
95%
mp
255-260 °C
SMILES string
O=C(CN(C)C1)OB(C2=CC=C(C(C)(C)C)C=C2)OC1=O
InChI
1S/C15H20BNO4/c1-15(2,3)11-5-7-12(8-6-11)16-20-13(18)9-17(4)10-14(19)21-16/h5-8H,9-10H2,1-4H3
InChI key
XERUPHPEYRSGRY-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Protected boronic acid with methylimindodiacetic acid (MIDA) that does not react under standard Suzuki-Miyuara coupling conditions, allowing for selective and iterative cross-coupling sequences. The MIDA boronate also provides prolonged shelf life and stability to typically unstable boronic acid derivatives.
MIDA Boronates
Envase
1, 5 g in glass bottle
25 g in poly bottle
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Alemania
WGK 3
Punto de inflamabilidad F
Not applicable
Punto de inflamabilidad C
Not applicable
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.