Todas las fotos(1)
777579
Sigma-Aldrich
1,1-Difluoro-2-vinylcyclopropane
97%
Sinónimos:
2-Ethenyl-1,1-difluorocyclopropane
Empirical Formula (Hill Notation):
C5H6F2
Número de CAS:
Peso molecular:
104.10
Número MDL:
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
100
ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.368 (lit.)
densidad
0.986 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
SMILES string
FC1(F)CC1C=C
InChI
1S/C5H6F2/c1-2-4-3-5(4,6)7/h2,4H,1,3H2
InChI key
QCLGRUGHFNFAFX-UHFFFAOYSA-N
pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK Alemania
WGK 3
Punto de inflamabilidad F
71.7 °F
Punto de inflamabilidad C
22.05 °C
Certificado de Análisis
Certificado de origen