791954
Sigma-Aldrich
Thiomorpholine-3-carboxylic acid
95%
Sinónimos:
1,4-Thiazane-3-carboxylic acid
Empirical Formula (Hill Notation):
C5H9NO2S
Número de CAS:
Peso molecular:
147.20
NACRES:
NA.22
ensayo
95%
mp
270-278 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C5H9NO2S/c7-5(8)4-3-9-2-1-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)
InChI key
JOKIQGQOKXGHDV-UHFFFAOYSA-N
pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Órganos de actuación
Respiratory system
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Alemania
WGK 3
Punto de inflamabilidad F
Not applicable
Punto de inflamabilidad C
Not applicable
Certificado de Análisis
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.