803685
Sigma-Aldrich
2-Bromo-1-fluoro-4-nitrobenzene
95%
Empirical Formula (Hill Notation):
C6H3BrFNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
220.00
Número MDL:
ID de la sustancia en PubChem:
Nivel de calidad
100
ensayo
95%
formulario
powder
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(F)c(Br)c1
InChI
1S/C6H3BrFNO2/c7-5-3-4(9(10)11)1-2-6(5)8/h1-3H
InChI key
FAWMTDSAMOCUAR-UHFFFAOYSA-N
¿Está buscando productos similares? Visit Guía de comparación de productos
pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Alemania
WGK 3
Punto de inflamabilidad F
Not applicable
Punto de inflamabilidad C
Not applicable
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.