807052
Sigma-Aldrich
Silver
Nanowires, diam. × L 30 nm (±5 nm) × 20 μm (±3 μm), 5 mg/mL (in IPA)
Número de EC:
NACRES:
NA.23
Nivel de calidad
100
descripción
Flash point 53.6 °F
formulario
suspension
concentración
5 mg/mL (in IPA)
diám. × L
30 nm (±5 nm) × 20 μm (±3 μm)
color
gray
densidad
0.7908 g/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
¿Está buscando productos similares? Visit Guía de comparación de productos
Categorías relacionadas
Aplicación
Owing to unique physical and chemical properties the nanowires of silver find wide range of applications extending from catalysis to photovoltaics, touch screen display, biosensing etc.
Envase
25 mL in poly bottle
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
hazcat
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
storage_class_code
3 - Flammable liquids
WGK Alemania
WGK 3
Punto de inflamabilidad F
53.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad C
12.0 °C - closed cup
Certificado de Análisis
Certificado de origen