807141
Sigma-Aldrich
Silver nanospheres
100 nm avg. part. size, 1 mg/mL (aqueous sodium citrate), citrate functionalized
Nivel de calidad
100
formulario
nanospheres
concentración
1 mg/mL (aqueous sodium citrate)
tam. prom. pieza
100 nm
λmax
485 nm
grupo funcional
citrate
temp. de almacenamiento
2-8°C
¿Está buscando productos similares? Visit Guía de comparación de productos
Categorías relacionadas
Aplicación
Silver nanomaterials have unique physical, chemical and optical properties that are currently being leveraged for a wide variety of biological applications. A resurgence of interest in the utility of silver as a broad based antimicrobial agent has led to the development of hundreds of products that incorporate silver nanoparticles to prevent bacterial growth on surfaces. Additionally, silver nanoparticles have an optical color that is a function of the silver nanoparticle′s size and shape. The strong coupling of silver nanoparticles to specific wavelengths of incident light can be utilized to develop ultrabright reporter molecules, highly efficient thermal absorbers, and nanoscale “antennas” that can amplify the strength of the local electromagnetic field.
Nota de preparación
Shake well before use.
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Alemania
WGK 3
Punto de inflamabilidad F
Not applicable
Punto de inflamabilidad C
Not applicable
Certificado de Análisis
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.