900317
Sigma-Aldrich
Poly(L-lactide-co-trimethylene carbonate)
lactide:TMC 40:60, viscosity 1.0 dL/g 
Sinónimos:
PLA-TMC
Fórmula lineal:
CH3[C6H8O4]m[C4H6O3]nCH3
NACRES:
NA.23
Nivel de calidad
100
formulario
chips or granules
cociente alimentación
lactide:trimethylene carbonate 40:60
viscosidad
1.0 dL/g
temp. de almacenamiento
−20°C
¿Está buscando productos similares? Visit Guía de comparación de productos
Categorías relacionadas
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Alemania
WGK 3
Punto de inflamabilidad F
Not applicable
Punto de inflamabilidad C
Not applicable
Artículos
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.
Más información
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.