901003
Sigma-Aldrich
Poly(dioxanone-co-L-lactide)
90:10, viscosity 2.0 dL/g 
Sinónimos:
PDO-PLA, PDS-PLA
Fórmula lineal:
(C4H6O3)m(C6H8O4)n
NACRES:
NA.23
Nivel de calidad
100
formulario
chips
cociente alimentación
p-dioxanone:lactide 90:10±5
color
white to off-white
viscosidad
1.5-2.5 dL/g
2.0 dL/g
temp. de almacenamiento
−20°C
¿Está buscando productos similares? Visit Guía de comparación de productos
Categorías relacionadas
Descripción general
Poly(dioxanone-co-L-lactide) is a biodegradable copolymer synthesized from the ring-opening polymerization of p-dioxanone and lactide. Due to the ester linkages found in the polymer backbone, these polymers are able to degrade via hydrolysis. With different degrees of aliphatic character, the ratio of the two monomers affects the rate of hydrolysis and therefore the rate of degradation. Other factors that affect the degradation of these materials could include the end application or post-polymerization processing methods.
Aplicación
Poly(dioxanone-co-L-lactide) is a biodegradable copolymer featuring the high strength of poly(dioxanone) and the flexibility of poly(L-lactide) for use in biomedical research applications such as biomedical devices, drug delivery systems, and tissue engineering constructs.
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Alemania
WGK 3
Punto de inflamabilidad F
Not applicable
Punto de inflamabilidad C
Not applicable
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.