BR73714
BRAND® filter flask, glass, with lateral socket
capacity 250 mL
Sinónimos:
Bottles, Filter flask, Glass
Seleccione un Tamaño
46,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
46,00 €
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
flat bottom flask
Junta
joint ST/NS neck33.7 mm
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 73714
botella capacidad
250 mL
capacidad
250 mL
embudo capacidad
250 mL
cuello diám.
33.7 mm
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)