Documentos
GF12948958
Silicon nitride - reaction bonded
tube, outside diameter 5.0 mm, length 100 mm, wall thickness 1.0 mm
Iniciar sesiónto View Organizational & Contract Pricing
Select a Size
Change View
Select a Size
Change View
Sinónimos:
SI637250
NACRES:
NA.23
formulario
tubes
manufacturer/tradename
Goodfellow 129-489-58
Longitud
100 mm
D.E.
5.0 mm
pared grosor
1.0 mm
¿Está buscando productos similares? Visit Guía de comparación de productos
Categorías relacionadas
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 4
Este artículo
GF18619072GF22972158GF85351608
manufacturer/tradename
Goodfellow 129-489-58
manufacturer/tradename
Goodfellow 186-190-72
manufacturer/tradename
Goodfellow 229-721-58
manufacturer/tradename
Goodfellow 853-516-08
L
100 mm
L
100 mm
L
100 mm
L
-
wall thickness
1.0 mm
wall thickness
1.5 mm
wall thickness
-
wall thickness
-
O.D.
5.0 mm
O.D.
8.0 mm
O.D.
-
O.D.
-
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Certificados de análisis (COA)
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Las referencias de los producto se combinan con los tamaños de envase y las cantidades cuando se muestran en la página web, por ejemplo: T1503-25G. Asegúrese de introducir el número de producto ÚNICAMENTE en el campo del Número de producto (ejemplo: T1503).
Ejemplo
T1503
Referencia del producto
-
25G
Tamaño del envase/cantidad
Otros ejemplos
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
introducir como 1.000309185)
¿Tiene algún problema? No dude en ponerse en contacto con nosotros Servicio técnico para asistencia
Los números de lote se encuentran en la etiqueta del producto después de las palabras «Lot» o «Batch».
Productos Aldrich
  • Si encuentra un número de lote como TO09019TO, introduzca el número de lote 09019TO sin las dos primeras letras.
  • Si encuentra un número de lote con un código de entrada como 05427ES-021, introduzca el número 05427ES sin el código de entrada -021.
  • Si encuentra un número de lote con un código de entrada como STBB0728K9, introduzca el código de lote STBB0728 sin el código de entrada K9.
¿No ha encontrado lo que estaba buscando?
En algunos casos, puede que un COA no esté disponible en la página web. Si su búsqueda no encontró el COA puede solicitarlo.
Solicitar COA