Documentos clave
SLW718234
Pyrex® Mortar
100 mL
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 718234
Seleccione un Tamaño
1 EA
35,30 €
35,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
35,30 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
35,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
fabricante / nombre comercial
718234
SciLabware
Altura
60 mm
D.E.
80 mm
capacidad
100 mL
Descripción general
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass for highest resistance to thermal shock and chemical corrosion
  • For use with Pyrex Pestle
  • Ideal for preparing compounds, mixing and grinding powders
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)