Documentos clave
Z268178
Sigma-Aldrich
Aldrich® desiccator cabinet
H × W × D 7 in. × 7 in. × 10 in., 2 trays, bronze
Seleccione un Tamaño
1 EA
701,00 €
701,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
701,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41104510
NACRES:
NB.43
701,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Al × An × P
7 in. × 7 in. × 10 in.
color
bronze
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 4
Este artículo
Z268135Z268143Z268151
H × W × D
7 in. × 7 in. × 10 in.
H × W × D
7 in. × 7 in. × 10 in.
H × W × D
9 in. × 9 in. × 16 in.
H × W × D
12 in. × 12 in. × 12 in.
color
bronze
color
clear
color
clear
color
clear
Descripción general
Aldrich desiccator cabinets are dust and moisture-free storage for refrigerators, freezers, and at room temperature. The clear walls, top, and base are 1/4 in. thick in acrylic for 360° visability.
Gasketed, air-tight doors are 3/8 in. thick acrylic with full length hinges and SS twist locking latches. Clear acrylic, deep slide-in trays with perforated bottoms for proper circulation within the cabinet. Dark bronze acrylic provides maximum protection for light-sensitive materials.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)