Documentos clave
Z741347
Accuris Analytical Balance
weighing capacity 120 g, AC/DC input 230 V AC, EuroPlug
Sinónimos:
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
Seleccione un Tamaño
1 EA
2210,00 €
2210,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
2210,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.71
2210,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
stainless steel weighing plate
Características
CE compliant
fabricante / nombre comercial
Benchmark Scientific W3100-120-E
intervalo de medida
resolution: 0.0001 g
intervalo de medición de la capacidad de pesada
120 g
outside size
32 cm (12.5 in.) × 47 cm (18.5 in.) × 28 cm (11 in.)
plato de pesaje diám.
90 mm (3.5 in.)
Descripción general
Accuris Analytical balances incorporate electromagnetic sensor technology and precision mechanical components to offer superior weight determinations to a fraction of a milligram. The glass draft shield enclosing the weighing chamber has sliding doors on the sides and top for easy access to the weigh pan.
Leveling feet on the rear of the balance extend laterally to provide stability, and a sensitive leveling bubble aids in the leveling process.
Información legal
Accuris is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)