640011P
Avanti
Ceramide Synthase (CerS1/CerS4) Assay Kit
Sinónimos:
CerS1/S4 Assay Kit
uso
sufficient for ~275 reactions
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids
enviado en
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
The CerS Assay Kit provides an easy to use assay for measuring CerS activity in biological samples. This Kit offers the advantage of a short assay time requiring only small amounts of biological material while eliminating TLC as a separation technique with its attendant degradation of NBD sphinganine.
Envase
Kit contains:
0.3mg 18:0 fatty acyl-CoA
0.1mg NBD Sphinganine
Almacenamiento y estabilidad
Note: this product should be stored at -20° for up to 6 months.
Los componentes del kit también están disponibles por separado
Referencia del producto
Descripción
SDS
  • 810206PNBD Sphinganine, omega(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)(2S,3R)-2-aminooctadecane-1,3-diol, powder
  • 870718P18:0 Coenzyme A, stearoyl Coenzyme A (ammonium salt), powder
RIDADR
NONH for all modes of transport
Certificado de Análisis
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.