840419C
Avanti
16:0 Phosphatidylmethanol
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphomethanol (sodium salt), chloroform
Sinónimos:
1,2-dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphomethanol (sodium salt)
Empirical Formula (Hill Notation):
C36H70O8PNa
Número de CAS:
Peso molecular:
684.90
NACRES:
NA.25
ensayo
>99% (TLC)
envase
pkg of 1 × 2.5 mL (840419C-25mg)
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids 840419C
concentración
10 mg/mL (840419C-25mg)
enviado en
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Phosphatidylmethanol is a non-enzymatically derived minor lipid present in the lipid extracts of Escherichia coli.
Aplicación
16:0 Phosphatidylmethanol has been used as an internal standard for the quantification of three phosphatidylethanols.
Envase
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (840419C-25mg)
RIDADR
UN 1888 6.1 / PGIII
Non-enzymatically derived minor lipids found in Escherichia coli lipid extracts
Garrett T A, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Molecular and Cell Biology of Lipids, 1811(11), 827-837 (2011)
Quantification of phosphatidylethanol 16: 0/18: 1, 18: 1/18: 1, and 16: 0/16: 0 in venous blood and venous and capillary dried blood spots from patients in alcohol withdrawal and control volunteers
Kummer N, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 408(3), 825-838 (2016)
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.