860365P
Avanti
18:0 PC-d70
1,2-distearoyl-d70-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Empirical Formula (Hill Notation):
C44H18NO8PD70
Número de CAS:
Peso molecular:
860.58
NACRES:
NA.25
ensayo
>99% (TLC)
formulario
powder
envase
pkg of 1 × 10 mg (860365P-10mg)
pkg of 1 × 200 mg (860365P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (860365P-25mg)
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids 860365P
enviado en
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)(OC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H]
Descripción general
18:0 Phosphocholine (PC)-deuterium70 contains phosphocholine head group and an 18-deuterated carbon chain.
Deuterated fatty acids experience exchange of the deuteriums on the alpha carbon to the carbonyl, i.e., C2 position, and will therefore be a mixture of compounds that are fully deuterated and partially deuterated at that position.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Phosphocholine (PC) post-translationally alter the placental neurokinin B hormone and decrease the host immune response.
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860365P-200mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860365P-25mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860365P-10mg)
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Alemania
WGK 3
Identification of a novel mammalian post-translational modification, phosphocholine, on placental secretory polypeptides
Lovell TM, et al.
Journal of Molecular Endocrinology, 39 (2007)
Estimation of bacterial biomass in subsurface sediments by quantifying intact membrane phospholipids
Zink K, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 390(3), 885-896 (2008)
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.