870747P
Avanti
24:0(d4) Coenzyme A
Lignoceroyl(d4) coenzyme A (ammonium salt), powder
Empirical Formula (Hill Notation):
C45H87D4N10O17P3S
Número de CAS:
Peso molecular:
1173.27
NACRES:
NA.25
formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 mg (870747P-1mg)
manufacturer/tradename
Avanti Polar Lipids
enviado en
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
SMILES string
O[C@@](C(NCCC(NCCSC(CCCCCCCCCCC([2H])(C(CCCCCCCCCCC)([2H])[2H])[2H])=O)=O)=O)(C(C)(COP([O-])(OP([O-])(OC[C@H]([C@H]1OP([O-])(O)=O)O[C@H]([C@@H]1O)N2C3=C(C(N)=NC=N3)N=C2)=O)=O)C)[H].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
Descripción general
Lignoceroyl(d4) coenzyme A (ammonium salt) (24:0(d4) Coenzyme A) is a deuterated derivative of 24:0 Coenzyme A.
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870747P-1mg)
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Alemania
WGK 3
Punto de inflamabilidad F
Not applicable
Punto de inflamabilidad C
Not applicable
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.