Saltar a
BL3H1F1C9471
BLD Pharmatech
4-Amino-1-methylpiperidine
Sinónimos:
1-methyl-4-piperidinylamine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 g
Se envía en 5 días desde el socio de Aldrich
20,00 €
5 g
Se envía en 5 días desde el socio de Aldrich
23,00 €
10 g
Se envía en 5 días desde el socio de Aldrich
26,00 €
25 g
Se envía en 5 días desde el socio de Aldrich
30,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C6H14N2
Número CAS:
Peso molecular:
114.19
MDL number:
Referencia (SKU) del distribuidor: BD3037-1G
20,00 €
Se envía en 5 días desde el socio de Aldrich
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C6H14N2/c1-8-4-2-6(7)3-5-8/h6H,2-5,7H2,1H3
Inchi Key
ALOCUZOKRULSAA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Amino-1-methylpiperidine
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)