T-134
Supelco
Thiamine Impurity Mixture solution
100 μg/mL (Methanol:1% Acetic Acid 50:50, each analyte), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Empirical Formula (Hill Notation):
C11H15ClN4OS · HCl
Peso molecular:
323.24
Nivel de calidad
300
grado
certified reference material
característica
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
composición
Thiamine hydrochloride, 100 μg/mL
Thiamine Impurity A, 100 μg/mL
Thiamine Impurity B, 100 μg/mL
Thiamine Impurity C, 100 μg/mL
Thiamine Impurity E, 100 μg/mL
envase
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentración
100 μg/mL (Methanol:1% Acetic Acid 50:50, each analyte)
formato
multi-component solution
temp. de almacenamiento
−20°C
Información legal
CERILLIANT is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Palabra de señalización
Danger
Órganos de actuación
Eyes
WGK Alemania
WGK 2
Punto de inflamabilidad F
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad C
9.7 °C - closed cup
Certificado de Análisis
Artículos
Our new product range of pharmaceutical impurity solutions as certified reference materials (CRMs) save costs and labor by providing all impurities listed in the USP as well as in the EP in one mix.
Más información
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.