Saltar al contenido
Merck

CH4371462698

ChemBridge Corporation

5-bromo-1,3-dimethyl-1H-1,2,4-triazole

Iniciar sesión para ver los posibles precios especiales de su organización

Seleccione un Tamaño

El producto CH4371462698 no se vende actualmente en su país.

Acerca de este artículo

Número CAS:
Peso molecular:
176.02
Número MDL:
El producto CH4371462698 no se vende actualmente en su país.

Iupac Name

5-bromo-1,3-dimethyl-1H-1,2,4-triazole

Inchi Code

1S/C4H6BrN3/c1-3-6-4(5)8(2)7-3/h1-2H3

Clave InChI

FHPZKFCCOUUHEQ-UHFFFAOYSA-N

temp. de almacenamiento

RT

Purity

95%

Country of Origin

KZ

Shipping Temperature

RT

Physical Form

solid

Product Link

https://www.hit2lead.com/building-blocks/4045682

MSDS

https://www.hit2lead.com/sds/4045682_sds.pdf


Elija entre una de las versiones más recientes:

Certificados de análisis (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Documentos section.

Si necesita más asistencia, póngase en contacto con Atención al cliente

¿Ya tiene este producto?

Encuentre la documentación para los productos que ha comprado recientemente en la Biblioteca de documentos.

Visite la Librería de documentos