Saltar a
CIAH987EB5B4
ChemScene LLC (Preferred Partner)
4,4,4-Trifluoro-1-(p-tolyl)butane-1,3-dione
Sinónimos:
(2Z)-4,4,4-trifluoro-3-hydroxy-1-(4-methylphenyl)-2-buten-1-one
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C11H9O2F3
Número CAS:
Peso molecular:
230.19
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Inchi Code
1S/C11H9F3O2/c1-7-2-4-8(5-3-7)9(15)6-10(16)11(12,13)14/h2-5H,6H2,1H3
Inchi Key
WRZMHTIRFOFFPY-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Storage temp.
Store at room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Boiling Point
269.9C at 760 mmHg
Melting Point
44-46C
Density
1.252±0.06g/cm3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)