Saltar al contenido
Merck

CIAH987F612C

ChemScene LLC (Preferred Partner)

L-Histidine (hydrochloride hydrate)

Iniciar sesiónpara Ver la Fijación de precios por contrato y de la organización


About This Item

Número de CAS:
Peso molecular:
209.63
Número MDL:

mp

254 C

Iupac Name

(S)-2-amino-3-(1H-imidazol-5-yl)propanoic acid hydrochloride hydrate

Inchi Code

1S/C6H9N3O2.ClH.H2O/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4;;/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11);1H;1H2/t5-;;/m0../s1

Clave InChI

CMXXUDSWGMGYLZ-XRIGFGBMSA-N

temp. de almacenamiento

Store at room temperature, keep dry and cool

Salt Data

Hydrochloride

Purity

98%

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Product Link

https://www.chemscene.com/5934-29-2.html

Melting Point

254 C

Signal Word

Warning

Hazard Statements

MSDS

https://file.chemscene.com/pdf/UsaMSDS/MSDSUSACS-W015139.pdf


Elija entre una de las versiones más recientes:

Certificados de análisis (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Documentos section.

Si necesita más asistencia, póngase en contacto con Atención al cliente

¿Ya tiene este producto?

Encuentre la documentación para los productos que ha comprado recientemente en la Biblioteca de documentos.

Visite la Librería de documentos

Nuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.

Póngase en contacto con el Servicio técnico