Merck
1.08899
Labels Geöffnet am /verw. bis
pkg of 100 labels (adhesive)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41122702
Saltar a
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Labels Geöffnet am /verw. bis, pkg of 100 labels (adhesive)
packaging
pkg of 100 labels (adhesive)
storage temp.
no temp limit
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 4
Este artículo
Z743350Z743352Z743347
packaging
pkg of 100 labels (adhesive)
packaging
pkg of 1000 ea per roll
packaging
pkg of 1000 ea per roll
packaging
pkg of 1000 ea per roll
storage temp.
no temp limit
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
General description
(only German text) 100 adhesive labels
Prepared adhesive labels help to provide complete information on opened containers (e.g. solvent bottles) with spaces for dates of opening and best before. Only available in German.