1.11951
Millipore
Listeria-Enrichment-Broth (Base) acc. to FDA/IDF-FIL
for microbiology
storage conditions
Store at +15°C to +25°C.
Nivel de calidad
100
formulario
medium granules (dehydrated (DCM))
manufacturer/tradename
GRANUCULT®
aplicaciones
microbiological culture: suitable
microbiology: suitable
pH
7.2-7.4 (30 °C, 36 g/L in H2O)
solubilidad
36 g/L
densidad aparente
730 kg/m3
Industria destacada
Food and Beverages
temp. de almacenamiento
15-25°C
idoneidad
Listeria spp.
Nota de análisis
Base tested with Listeria selectiv supplement art. no. 1.11781.
Appearance (clearness): clear
Appearance (colour): brown
pH-value (25 °C): 7.1 - 7.5
Growth (Listeria monocytogenes ATCC 19118): good to very good
Growth (Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021)): good to very good
Growth (Listeria innocua SLCC 3379): good to very good
Growth (Listeria monocytogenes ATCC 35152 (WDCM 00109)): good to very good
Growth (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): none to very good
Growth (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): none to very good
Growth (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): none
Incubation: 24 - 48 hrs.; 30 °C; aerobic.
Información legal
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.