Merck
119134
Adenosine 5′-O-(2-Thiodiphosphate), Trilithium Salt
A P2-purinergic receptor agonist that acts as a potent insulin secretagogue.
Sinónimos:
Adenosine 5′-O-(2-Thiodiphosphate), Trilithium Salt, ADP-β-S, 3Li
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32160414
Assay:
≥80% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
InChI
1S/C10H15N5O9P2S/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(23-10)1-22-25(18,19)24-26(20,21)27/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,18,19)(H2,11,12,13)(H2,20,21,27)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
InChI key
HCIKUKNAJRJFOW-KQYNXXCUSA-N
assay
≥80% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
impurities
≤10% ADP
color
white
solubility
water: 20 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Quality Level
General description
A P2-purinergic receptor agonist that acts as a potent insulin secretagogue. Substrate and inhibitor of ADP-dependent enzyme systems.
Substrate and inhibitor of ADP-dependent enzyme systems. A P2-purinergic agonist that acts as a potent insulin secretagogue.
Biochem/physiol Actions
Cell permeable: no
Primary Target
A P2-purinergic receptor agonist
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Other Notes
Shalev, M., et al. 1999. J. Urol. 161, 955.
Hillaire-Buys, D., et al. 1993. Br. J. Pharmacol. 109, 183.
Bertrand, G., et al. 1991. Br. J. Pharmacol.102, 627.
Eckstein, F., and Goody, R.S. 1976. Biochemistry15, 1685.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c