Merck
121000
Adipogenesis Inducers Panel - Calbiochem
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352202
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
solid
solubility
soluble (DMSO (supplied). Please refer to information provided on the CD for reconstitution information of individual inhibitors.)
storage temp.
−20°C
Quality Level
General description
A panel containing eight adipogenesis inducers useful for differentiation of preadipocyte to mature adipocyte. This panel contains the following inhibitors and 15 ml anhydrous DMSO for reconstitution: