14-837
Sigma-Aldrich
NAP1 Protein, active, 300 µg
Active N-terminal His6-tagged Drosophila NAP1 expressed in E. coli.
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
Nivel de calidad
100
mol peso
Mw 43 kDa
manufacturer/tradename
Upstate®
Nº de acceso UniProt
enviado en
dry ice
Gene Information
Drosophila ... NAP1(37798)
Descripción general
Nucleosome assembly proteins (NAP) are involved in moving histones into the nucleus, nucleosome assembly and chromatin fluidity. They affect the transcription of many genes.
N-terminal 6×His-tagged Drosophila NAP1 expressed in E. coli.
Aplicación
Lot # R0803D0002: 12.5 µg NAP1 has been successfully used for 1 chromatin assembly reaction with Chromatin Assembly Kit (Millipore Corp, Catalog# 17-410).
Calidad
Activity is routinely tested with Chromatin Assembly Kit (Millipore Corp, Catalog# 17-410).
Forma física
10 mM K-HEPES pH 7.6, 10 mM KCl, 50 mM NaCl, 0.1 mM EDTA, 10%(v/v) glycerol, 0.01% NP-40, 0.2 mM PMSF, 1mM DTT. Frozen solution.
Format: Purified
Almacenamiento y estabilidad
Stable for 6 months at -80°C from date of shipment. For maximum recovery of product, centrifuge original vial prior to removing the cap.
Otras notas
Specific Activity: Varies with lot
Varies with individual lot. Lot R0803D0002 has purity 90% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Información legal
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.