Merck
171609
Anti-β-Amyloid₄₂ (FCA3542) Rabbit pAb
Iniciar sesión para ver los posibles precios especiales de su organización
Seleccione un Tamaño
Acerca de este artículo
Código UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.41
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Formulario
liquid
reactividad de especies
(Microcebus murinus, canine, human, mouse)
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
dilution
(ELISA
Immunoblotting (1:200-1:500)
Immunofluorescence (1:500)
Immunoprecipitation (5 µg/mL lysate)
Paraffin Sections (1:500))
isotipo
IgG
temp. de almacenamiento
−70°C
Descripción general
Protein A purified rabbit polyclonal antibody. Recognizes Aβ1-42 and p3-related fragments of APP.
Inmunógeno
Human
Aplicación
ELISA Immunoblotting (1:200-1:500)Immunofluorescence (1:500)Immunoprecipitation (5 µg/mL lysate)Paraffin Sections (1:500)