Saltar a
1.73636
Move DC Nxt Hand-held Colorimeter
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Fecha estimada de envío02 de noviembre de 2026desdeMerck Chemicals and LS SA
806,00 €
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
SE.11
eCl@ss:
40050204
806,00 €
Fecha estimada de envío02 de noviembre de 2026Detalles
​
Solicita un pedido personalizadoSolicitar más información
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
product line
Spectroquant®
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
disinfection control
compatibility
for use with Spectroquant® test kits
storage temp.
15-25°C
General description
Spectroquant®
The Spectroquant® Move DC Nxt mobile colorimeter is suitable for the detection of five essential parameters of water analysis: chlorine, ozone, chlorine dioxide, cyanuric acid and pH. This handy, battery-operated instrument comes with a carrying case and is designed for in-process and field work.
It accelerates disinfection control workflows with rapid analysis, enhanced memory and a user-friendly Dot Matrix UI with icons and animation. The device offers a language-free UI, clear status indicators (green/red backlight), wired data transfer, differentiated measurements and a built-in Favourite list for quick method access.
Move DC Nxt Data Transfer Software (Photometer Data Transfer Tool)
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)