218718

Sigma-Aldrich

Casein Kinase II Inhibitor VI, TMCB - CAS 905105-89-7 - Calbiochem

The Casein Kinase II Inhibitor VI, TMCB, also referenced under CAS 905105-89-7, controls the biological activity of Casein Kinase II. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.

Sinónimos:
ERK8 Inhibitor I, 4,5,6,7- Tetrabromo-2-di methylamino-1- carboxymethyl- benzimidazole, K66, Erk Inhibitor VI, Casein Kinase II Inhibitor VI, TMCB - CAS 905105-89-7 - Calbiochem, ERK8 Inhibitor I, 4,5,6,7-Tetrabromo-2-dimethylamino-1-carboxymethyl-benzimidazole, K66, Erk Inhibitor VI
Empirical Formula (Hill Notation):
C11H9Br4N3O2
Número de CAS:
Peso molecular:
534.82

storage conditions

+2C to +8C

Nivel de calidad

100

ensayo

≥97% (HPLC)

formulario

powder

manufacturer/tradename

Calbiochem®

condiciones de almacenamiento

OK to freeze
protect from light

color

white

solubilidad

DMSO: 13.3 mg/mL

enviado en

ambient

temp. de almacenamiento

2-8°C

Descripción general

A cell-permeable tertabromobenzimidazolo TBB (Cat. Nos. 218699 and 218708) analog that acts as a highly selective (IC50 >10 µM against 71 other kinases) ATP-competitive inhibitor against CK2 (IC50 = 500 nM; Ki = 250 nM) and ERK8 (IC50 = 500 nM). K66 is reported to be more selective than either TBB or DMAT and selective CK2 inhibition by K66 is shown to be cytotoxic to non-ERK8-expressing Jurkat cells.
A cell-permeable tertabromobenzimidazolo TBB (Cat. Nos. 218699 and 218708) analog that acts as a highly selective (IC50 >10 µM against 71 other kinases) ATP-competitive inhibitor against CK2 (IC50 = 500 nM; Ki = 250 nM) and ERK8 (IC50 = 500 nM). K66 is reported to be more selective than either TBB or DMAT and selective CK2 inhibition by K66 is shown to be cytotoxic to non-ERK8-expressing Jurkat cells.

Envase

10 mg in Glass bottle
Packaged under inert gas

Advertencia

Toxicity: Irritant (B)

Otras notas

Pagano, M.A., et al. 2008. Biochem. J.415, 353.

Información legal

CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany

WGK Alemania

WGK 1

Punto de inflamabilidad F

Not applicable

Punto de inflamabilidad C

Not applicable

Nuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.

Póngase en contacto con el Servicio técnico

Redes sociales

LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon

Merck

Investigación. Desarrollo. Producción.

Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos

© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.