Merck
444284
MMP-2/MMP-3 Inhibitor III, PD166793
The MMP-2/MMP-3 Inhibitor III, PD166793, also referenced under CAS 199850-67-4, controls the biological activity of MMP-2/MMP-3. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Sinónimos:
MMP-2/MMP-3 Inhibitor III, PD166793, (S)-2-(4ʹ-Bromo-biphenyl-4-sulfonylamino-3-methylbutyric acid)
Iniciar sesión para ver los posibles precios especiales de su organización
Seleccione un Tamaño
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H18BrNO4S
Número CAS:
Peso molecular:
412.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Saltar a
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (TLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
off-white
solubilidad
DMSO: 40 mg/mL
ethanol: 40 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[S](=O)(=O)(N[C@@H](C(C)C)C(=O)O)c1ccc(cc1)c2ccc(cc2)Br
InChI
1S/C17H18BrNO4S/c1-11(2)16(17(20)21)19-24(22,23)15-9-5-13(6-10-15)12-3-7-14(18)8-4-12/h3-11,16,19H,1-2H3,(H,20,21)/t16-/m0/s1
Clave InChI
GJOCABIDMCKCEG-INIZCTEOSA-N
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 4
Este artículo
444252444249444288
assay
≥98% (TLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 40 mg/mL, ethanol: 40 mg/mL
solubility
methanol: 1 mg/mL, DMSO: 100 mg/mL
solubility
DMSO: 100 mg/mL, methanol: 25 mg/mL
solubility
methanol: 100 mg/mL, DMSO: 200 mg/mL
Descripción general
A cell-permeable biphenylsulfonylvaline compound that acts as a potent inhibitor against MMP-2, -3, and -13 (IC50 = 47, 12, and 8 nM, respectively) and a weaker inhibitor against AMP deaminase (20% inhibition at 0.1 µM), MMP-1, -7, -9, and -14 (IC50 = 6.1, 7.2, 7.9, and 0.24 µM, respectively). Shown to offer therapeutic benefits in vivo in various animal models of heart failure and diabetes.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Cell permeable: yes
Primary Target
MMP-2, -3, and -13
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Target IC50: 47, 12, and 8 nM, against MMP-2, -3, and -13, respectively
Nota de preparación
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Otras notas
Paolocci, N., et al. 2006. J. Pharm. Exp. Ther.317, 506.
Zhou, Y.P., et al. 2005. Diabetes54, 2612.
Peterson, J.T., et al. 2001. Circulation103, 2303.
Spinale, F.G., et al. 1999. Circ. Res.85, 364.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cláusula de descargo de responsabilidad
Toxicity: Irritant (B)
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.