475938

Sigma-Aldrich

MT2-MMP, Catalytic Domain, Human, Recombinant, E. coli

Sinónimos:
MMP-15 Catalytic Domain

storage conditions

= -70C

ensayo

≥90% (SDS-PAGE)

Nivel de calidad

100

formulario

liquid

specific activity

≥30 mU/mg protein

manufacturer/tradename

Calbiochem®

condiciones de almacenamiento

OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles

enviado en

wet ice

Descripción general

Recombinant, human pro-MT2-MMP expressed in E. coli as a periplasmic protein and activated to yield the active catalytic domain (amino acids 91-267). The catalytic domain is comprised of amino acid residues Tyr91 to Gly267 of mature human MT2-MMP. MT2-MMP is used to study the activation of MMP-2 and the degradation of extracellular matrix proteins.
Note: 1 mU = 1 milliunit.

Envase

10 μg in Plastic ampoule
Please refer to vial label for lot-specific concentration.

Advertencia

Toxicity: Standard Handling (A)

Definición de unidad

One unit is defined as the amount of enzyme that will hydrolyze 1.0 µmol MCA-Pro-Leu-Gly-Leu-Dpa-Ala-Arg-NH₂ (Cat. No. 03-32-5032) per min at 37°C, pH 7.5.

Forma física

In 150 mM NaCl, 50 mM Tris-HCl, 5 mM CaCl₂, pH 7.5.

Reconstitución

Following initial thaw, aliquot and freeze (-70°C).

Otras notas

D’Ortho, M.-P., et al. 1997. Eur. J. Biochem.250, 751.
Kolkenbrock, H., et al. 1997. Biol. Chem.378, 71.
Knight, C.G., et al. 1992. FEBS Lett. 296, 263.

Información legal

CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany

WGK Alemania

WGK 1

Punto de inflamabilidad F

Not applicable

Punto de inflamabilidad C

Not applicable

Nuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.

Póngase en contacto con el Servicio técnico

Redes sociales

LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon

Merck

Investigación. Desarrollo. Producción.

Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos

© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.