6570
Millipore
L-Tyrosine, Free Base - CAS 60-18-4 - Calbiochem
Non-essential amino acid for human development. Precursor for the synthesis of thyroid hormones and select neurotransmitters, such as dopamine and norepinephrine.
Sinónimos:
Tyr, L-Tyrosine, Free Base - CAS 60-18-4 - Calbiochem
Empirical Formula (Hill Notation):
C9H11NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
181.19
Número MDL:
storage conditions
+15C to +30C
Nivel de calidad
100
ensayo
≥98% (titration)
formulario
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
white
trazas de catión
heavy metals: ≤30 ppm
enviado en
ambient
temp. de almacenamiento
15-25°C
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)
InChI key
OUYCCCASQSFEME-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Non-essential amino acid for human development. Precursor for the synthesis of thyroid hormones and select neurotransmitters, such as dopamine and norepinephrine.
Envase
100 g in Glass bottle
Advertencia
Toxicity: Irritant (B)
Nota de preparación
Solubility in H₂O is higher at alkaline pH.
Reconstitución
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK Alemania
WGK 1
D Julia Trembinski et al.
Nature communications, 11(1), 2039-2039 (2020-04-29)
Long non-coding RNAs (lncRNAs) contribute to cardiac (patho)physiology. Aging is the major risk factor for cardiovascular disease with cardiomyocyte apoptosis as one underlying cause. Here, we report the identification of the aging-regulated lncRNA Sarrah (ENSMUST00000140003) that is anti-apoptotic in cardiomyocytes....
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.