8.14702
Sigma-Aldrich
4,5-Diamino-6-hydroxy-2-pyrimidinethiol hemisulfate-1,5-hydrate
for synthesis
Sinónimos:
4,5-Diamino-6-hydroxy-2-pyrimidinethiol hemisulfate-1,5-hydrate
Empirical Formula (Hill Notation):
C8H14N8O6S3 · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
414.44 (anhydrous basis)
storage conditions
Store below +30°C.
Nivel de calidad
200
ensayo
≥97.0% (HPLC)
mp
235 °C
Nota de análisis
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.