8.52232
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Phg-OH
Novabiochem®
Sinónimos:
N-α-Fmoc-D-phenylglycine, Fmoc-D-Phg-OH
Empirical Formula (Hill Notation):
C23H19NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
373.40
Número MDL:
storage conditions
Store below +30°C.
Nivel de calidad
200
ensayo
≥96.0% (acidimetric)
≥98% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
formulario
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
mp
170-180 °C
grupo funcional
Fmoc
temp. de almacenamiento
2-30°C
Descripción general
The product number for this product was previously 04-13-1004.
To obtain a certificate of analysis (CoA) of a lot that begins with the letter “A”, please select the option in the right hand menu “Request a COA for Lot#s starting with A”.
Ligadura / enlace
Replaces: 04-13-1004
Nota de análisis
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 96.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
For TLC-Systems see our General Catalog
Información legal
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.