AB10339
Sigma-Aldrich
Anti-UGT1a1 Antibody
serum, Chemicon®
Sinónimos:
UDP glucuronosyltransferase 1 family, polypeptide A1.
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
100
forma del anticuerpo
serum
antibody product type
primary antibodies
clon
polyclonal
species reactivity
mouse, rat, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
aplicaciones
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
enviado en
wet ice
Descripción general
The 9 UDP-glucuronosyltranferases (UGTs) encoded by the UGT1 locus in humans are key enzymes in the metabolism of most drugs as well as endogenous substances such as bile acids, fatty acids, steroids, hormones, neurotransmitters, and bilirubin.
Inmunógeno
Epitope: AA W42 – K80
Recombinant UGT1a1
Aplicación
Detect UGT1a1 using this Anti-UGT1a1 Antibody validated for use in WB.
Calidad
Routinely evaluated by immunoblot.
Descripción de destino
60 kDa
Información legal
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK Alemania
WGK 1
Robert Roos et al.
Toxicology, 284(1-3), 42-53 (2011-04-05)
PCB 180 (2,2',3,4,4',5,5'-heptachlorobiphenyl) is a persistent and accumulating polychlorinated biphenyl abundantly present in food and the environment. In this study, we used highly purified PCB 180 (dioxinlike impurities: 2.7 ng TEQ(WHO)/g PCB 180) in a 28-day toxicity study in young...
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.