Documentos
MX0HC23CL3
Millipore
Filtro de profundidad Millistak+® en formato μPOD
X0HC, cellulose fiber, filtration area 0.0023 m2, hydrophilic
Sinónimos:
Millistak+ Depth Filter in Pod format, X0HC media series, 23 cm2 surface area, Luer fitting connection
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materiales
cellulose fiber
filter aid (inorganic)
glass fiber-reinforced polypropylene
Nivel de calidad
descripción
Secondary clarification of bioreactor harvests, primarily for cell cultures
Características
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Millistak+®
Parámetros
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 40 °C (Reverse)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 40 °C (Forward)
Altura
6.6 cm (2.6 in.)
Longitud
8.9 cm (3.5 in.)
filtración área
0.0023 m2
impurezas
<0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
entrada
sample type liquid
conductividad
19.34 – 53.2 μS/cm (product water; post autoclave (1 cycle of 60 minutes at 123 °C) and pure water flush of 10 liters per ft²(100 L/m²) of media surface area)
grado de filtro
X0HC
Condiciones de envío
ambient
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 4
Este artículo
MF0HC23CL3MA1HC23CL3MB1HC23CL3
filtration area
0.0023 m2
filtration area
0.0023 m2
filtration area
0.0023 m2
filtration area
0.0023 m2
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
description
Secondary clarification of bioreactor harvests, primarily for cell cultures
description
Secondary clarification of pretreated harvest by acid precipitation or flocculation, E. coli and yeast
description
-
description
Post-centrifuge or settled permeate containing cellular particulate
manufacturer/tradename
Millistak+®
manufacturer/tradename
Millistak+®
manufacturer/tradename
Millistak+®
manufacturer/tradename
Millistak+®
parameter
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 40 °C (Reverse)
parameter
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 40 °C (Reverse), 2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 40 °C (Forward)
parameter
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 40 °C (Reverse), 2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 40 °C (Forward)
parameter
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 40 °C (Reverse), 2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 40 °C (Forward)
Descripción general
Los filtros de profundidad Millistak+® se ofrecen en un formato escalable y desechable que proporciona una mayor flexibilidad gracias a su diseño modular exclusivo. El Millistak+® MX0HC23CL3 viene en un formato μPOD de 6,6 cm (A) x 8,9 cm (L) y una superficie área de filtración de 0,0023 m2.
Esta gama de medios X0HC ofrece un rendimiento óptimo a través de una matriz de densidad de gradiente, ideal para la clarificación secundaria después de la filtración en profundidad o la centrifugación. También puede utilizarse en los pasos de procesamiento finales para proteger las columnas de cromatografía. Aplicaciones. Los filtros Millistak+® Pod están disponibles en tres series distintas de calidad de los medios para satisfacer sus requisitos específicos: DE, CE y HC.
El sistema Millistak+® Pod es ideal para una amplia variedad de aplicaciones de clarificación primaria y secundaria, como cultivos celulares, levaduras y lisados de E. coli poscentrifugación, repliegues de E. coli, medios, vacunas, proteínas plasmáticas y sueros.
Fáciles de usar
Con el diseño compacto y modular de nuestro nuevo sistema Millistak+® Pod, puede aumentar la productividad y acortar el tiempo de los ciclos.
La instalación y la configuración del sistema Pod es sencilla y directa. El diseño único de los adaptadores y los distribuidores desechables facilita la conexión de los filtros Pod al resto de las operaciones de la unidad en el proceso. La naturaleza autónoma y desechable del sistema protege a los técnicos de la exposición a riesgos biológicos y elimina los requisitos de mantenimiento, así como de validación de la limpieza.
Aplicación
Clarificación secundaria de las cosechas de los biorreactores, principalmente para cultivos celulares
Características y beneficios
  • Bajo volumen de retención para un mayor rendimiento del producto
  • Amplia gama de tipos de medios ofrecida en productos de una o varias capas
  • Los medios de doble acción Millistak+® HC mejoran la prefiltración y la clarificación de las compresiones
  • Formato flexible y modular que ofrece escalabilidad de 5 a 12 000 litros o más
  • El diseño desechable patentado elimina la necesidad de carcasa, CIP o validación de limpieza
  • Los filtros de Pod independientes protegen a los técnicos de la exposición a peligros biológicos
  • La construcción robusta es fácil de usar y configurar
  • Su menor tamaño facilita el uso en espacios reducidos
Especificaciones
Grado del filtro: X0HC
Nota de preparación
Método de esterilización
2 ciclos de autoclave de 60 minutos a 123 °C
Información legal
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Certificados de análisis (COA)
¿Ya tiene este producto?
Para su comodidad, los documentos relacionados con los productos que usted ha comprado con anterioridad se han recopilado en la Biblioteca de documentos.
Visite la Librería de documentos
¿Le resulta difícil encontrar su producto o lote/número de lote?
Las referencias de los producto se combinan con los tamaños de envase y las cantidades cuando se muestran en la página web, por ejemplo: T1503-25G. Asegúrese de introducir el número de producto ÚNICAMENTE en el campo del Número de producto (ejemplo: T1503).
Ejemplo
T1503
Referencia del producto
-
25G
Tamaño del envase/cantidad
Otros ejemplos
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
introducir como 1.000309185)
¿Tiene algún problema? No dude en ponerse en contacto con nosotros Servicio técnico para asistencia
Los números de lote se encuentran en la etiqueta del producto después de las palabras «Lot» o «Batch».
Productos Aldrich
  • Si encuentra un número de lote como TO09019TO, introduzca el número de lote 09019TO sin las dos primeras letras.
  • Si encuentra un número de lote con un código de entrada como 05427ES-021, introduzca el número 05427ES sin el código de entrada -021.
  • Si encuentra un número de lote con un código de entrada como STBB0728K9, introduzca el código de lote STBB0728 sin el código de entrada K9.
¿No ha encontrado lo que estaba buscando?
En algunos casos, puede que un COA no esté disponible en la página web. Si su búsqueda no encontró el COA puede solicitarlo.
Solicitar COA