Todas las fotos(1)

P0662-M

Sigma-Aldrich

Potassium phosphate monobasic

ACS reagent, ≥99.0%

Sinónimos:
prim.-Potassium phosphate, Monopotassium phosphate, Potassium dihydrogen phosphate
Fórmula lineal:
KH2PO4
Número de CAS:
Peso molecular:
136.09
Número de EC:
Número MDL:
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21

Nivel de calidad

200

grado

ACS reagent

ensayo

≥99.0%

impurezas

≤0.01% Insoluble matter

pérdida

≤0.2% loss on drying, 105°C

pH

4.1-4.5 (25 °C, 5%)

pKa (25 °C)

(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)

mp

252.6 °C (lit.)

densidad

2.338 g/mL at 25 °C (lit.)

trazas de anión

chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.003%

trazas de catión

Fe: ≤0.002%
Na: ≤0.005%
heavy metals: ≤0.001% (by ICP-OES)

SMILES string

[K+].OP(O)([O-])=O

InChI

1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1

InChI key

GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M

¿Está buscando productos similares? Visit Guía de comparación de productos

Descripción general

Potassium phosphate monobasic (monopotassium orthophosphate) is a water soluble inorganic salt. Its standard enthalpy of formation has been reported to be -376.1kcalmol-1. It acts a starting material in the synthesis of potassium metaphosphate.

Aplicación

Potassium phosphate monobasic has been used in the preparation of phosphate buffer and phosphate buffered saline (PBS). It has also been used in the preparation of PEG1000 (poly ethylene glycol)/potassium phosphate aqueous two-phase systems (ATPS).

Otras notas

Important notice
This product will be phased out towards early 2019. There is a replacement product available : P0662

Información legal

Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC

Código de clase de almacenamiento

13 - Non Combustible Solids

Punto de inflamabilidad F

Not applicable

Punto de inflamabilidad C

Not applicable

Certificado de Análisis

Certificado de origen

Nuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.

Póngase en contacto con el Servicio técnico