Documentos
PD2004700
Millipore
Placa de Petri
47mm petri dish, aseptically molded for microbial application.
Iniciar sesiónto View Organizational & Contract Pricing
eCl@ss:
32030209
NACRES:
NB.14
Materiales
clear device
polystyrene
Nivel de calidad
esterilidad
sterile
envase
plate of 150 ×
technique(s)
sterile filtration: suitable
Diámetro
47 mm
input
sample type food(s)
sample type soft drink
sample type bottled water
sample type beer
sample type beverage(s)
sample type dairy
sample type wine
sample type cider
application(s)
bioburden testing
food and beverages
Condiciones de envío
ambient
Categorías relacionadas
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 4
Este artículo
PD2004705CLS430293PDMA04700
Petri dish 47mm petri dish, aseptically molded for microbial application.
Millipore
PD2004700
Petri dish
Petri dish sterile, Single use, diam. 47 mm, pkg of 600 units ((4x150)), suitable for microbiology
Millipore
PD2004705
Petri dish
PetriSlide dish 47mm dish preloaded with adsorbent pads for microbial application using membrane filtration.
Millipore
PDMA04700
PetriSlide dish
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
packaging
plate of 150 ×
packaging
pkg of 600 units ((4x150))
packaging
sleeve of 10
packaging
plate of 100
diam.
47 mm
diam.
47 mm
diam.
-
diam.
47 mm
technique(s)
sterile filtration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
sterile filtration: suitable
input
sample type food(s)
sample type soft drink
sample type bottled water
sample type beer
sample type beverage(s)
sample type dairy
sample type wine
sample type cider
input
sample type dairy
sample type soft drink
sample type beverage(s)
sample type bottled water
sample type food(s)
sample type beer
sample type wine
sample type cider
input
-
input
sample type food(s)
sample(s) (environmental)
sample type beverage(s)
sample(s) (environmental)
Descripción general
La placa de Petri es una unidad de plástico de un solo uso desechable que se utiliza para cultivar microorganismos. Se trata de placas Petri de 47 mm que son placas moldeadas por inyección aséptica para utilizar con medio de agar sólido
Aplicación
La placa de Petri es una unidad de plástico de un solo uso desechable para utilizar con agar fundido y en análisis microbiológicos de cerveza, agua embotellada, sidra, bebidas isotónicas, vino, etc.
Certificados de análisis (COA)
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Las referencias de los producto se combinan con los tamaños de envase y las cantidades cuando se muestran en la página web, por ejemplo: T1503-25G. Asegúrese de introducir el número de producto ÚNICAMENTE en el campo del Número de producto (ejemplo: T1503).
Ejemplo
T1503
Referencia del producto
-
25G
Tamaño del envase/cantidad
Otros ejemplos
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
introducir como 1.000309185)
¿Tiene algún problema? No dude en ponerse en contacto con nosotros Servicio técnico para asistencia
Los números de lote se encuentran en la etiqueta del producto después de las palabras «Lot» o «Batch».
Productos Aldrich
  • Si encuentra un número de lote como TO09019TO, introduzca el número de lote 09019TO sin las dos primeras letras.
  • Si encuentra un número de lote con un código de entrada como 05427ES-021, introduzca el número 05427ES sin el código de entrada -021.
  • Si encuentra un número de lote con un código de entrada como STBB0728K9, introduzca el código de lote STBB0728 sin el código de entrada K9.
¿No ha encontrado lo que estaba buscando?
En algunos casos, puede que un COA no esté disponible en la página web. Si su búsqueda no encontró el COA puede solicitarlo.
Solicitar COA