ST1581
Sigma-Aldrich
Anti-MAOA Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Sinónimos:
Anti-Monoamine Oxidase A
storage conditions
-20C
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
100
antibody product type
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
liquid
no contiene
preservative
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
isotipo
IgG
enviado en
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Recognizes the ~60 kDa MAOA protein in human placenta tissue.
Purified rabbit polyclonal antibody. Recognizes the ~60 kDa MAOA protein.
This Anti-MAOA Rabbit pAb is validated for use in Immunoblotting for the detection of MAOA.
Inmunógeno
Full-length, human MAOA (aa 1-527)
Human
Envase
100 μg in Glass bottle
Aplicación
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Advertencia
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Forma física
In PBS, pH 7.2.
Reconstitución
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Nota de análisis
Negative Control
293T cells
Positive Control
Human placenta tissue
Otras notas
Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK Alemania
nwg
Punto de inflamabilidad F
Not applicable
Punto de inflamabilidad C
Not applicable
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.