Documentos
XITXSP111
Millipore
ITX FILTER, INLET AIR
eCl@ss:
32031690
compatibilidad
for use with KIWI EL Integrity Tester
Categorías relacionadas
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Show Differences
1 of 4
Este artículo
FTPF00788Z30475157331
ITX FILTER, INLET AIR
Millipore
XITXSP111
ITX FILTER, INLET AIR
Millipore
Millipore
FTPF00788
4 in. Tri-Clover clamp
Quickfit® air/steam inlet tube diam. 6.5 mm
Z304751
Quickfit® air/steam inlet tube
Supelco
Supelco
57331
SPME Fiber Holder
Información legal
KIWI is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
Las referencias de los producto se combinan con los tamaños de envase y las cantidades cuando se muestran en la página web, por ejemplo: T1503-25G. Asegúrese de introducir el número de producto ÚNICAMENTE en el campo del Número de producto (Ejemplo T1503).
Ejemplo
T1503
Referencia del producto
-
25G
Tamaño del envase/cantidad
Otros ejemplos
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
introducir como1.000309185)
¿Tiene algún problema? No dude en ponerse en contacto con nosotros Servicio técnico para asistencia
Lot and Batch Numbers can be found on a product's label following the words 'Lot' or 'Batch'.
Productos Aldrich
  • Si encuentra un número de lote como TO09019TO, introduzca el número de lote 09019TO sin las dos primeras letras.
  • Si encuentra un número de lote con un código de entrada como 05427ES-021, introduzca el número 05427ES sin el código de entrada -021.
  • Si encuentra un número de lote con un código de entrada como STBB0728K9, introduzca el código de lote STBB0728 sin el código de entrada K9.
¿No ha encontrado lo que estaba buscando?
En algunos casos, puede que un COA no esté disponible en la página web. Si su búsqueda no encontró el COA puede solicitarlo.
Solicitar COA