Documentos
XX3002567
Millipore
Adapter, 1/8 in. NPTF to M Luer-Lok, chrome plated
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materiales
chrome-plated
nickel plated
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Millipore has a broad selection of fittings, adapters, valves, gauges, and tubing that can be used in conjunction with Millipore filtration systems. With stated exceptions, material of construction is Series 300 stainless steel.
Tri-Clamp (TC) fittings are referred to by convention as 1 1/2", 2", etc. 1 1/2" TC fittings connect to 1" or 1 1/2" O.D. tube sizes. 2" TC fittings connect to 2" O.D. tube size only.
Aplicación
Accessories for filter holders for sample preparation.
Certificados de análisis (COA)
¿Ya tiene este producto?
Para su comodidad, los documentos relacionados con los productos que usted ha comprado con anterioridad se han recopilado en la Biblioteca de documentos.
Visite la Librería de documentos
¿Le resulta difícil encontrar su producto o lote/número de lote?
Las referencias de los producto se combinan con los tamaños de envase y las cantidades cuando se muestran en la página web, por ejemplo: T1503-25G. Asegúrese de introducir el número de producto ÚNICAMENTE en el campo del Número de producto (ejemplo: T1503).
Ejemplo
T1503
Referencia del producto
-
25G
Tamaño del envase/cantidad
Otros ejemplos
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
introducir como 1.000309185)
¿Tiene algún problema? No dude en ponerse en contacto con nosotros Servicio técnico para asistencia
Los números de lote se encuentran en la etiqueta del producto después de las palabras «Lot» o «Batch».
Productos Aldrich
  • Si encuentra un número de lote como TO09019TO, introduzca el número de lote 09019TO sin las dos primeras letras.
  • Si encuentra un número de lote con un código de entrada como 05427ES-021, introduzca el número 05427ES sin el código de entrada -021.
  • Si encuentra un número de lote con un código de entrada como STBB0728K9, introduzca el código de lote STBB0728 sin el código de entrada K9.
¿No ha encontrado lo que estaba buscando?
En algunos casos, puede que un COA no esté disponible en la página web. Si su búsqueda no encontró el COA puede solicitarlo.
Solicitar COA