09753
Sigma-Aldrich
Albumin fluorescence assay kit
Número de EC:
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
The components can also be ordered separately under the product numbers indicated.
Componentes
Composition:
05497 Albumin Blue 580 Potassium salt Solution in 2-propanol, 10 mL
79438 Buffer for the determination of Albumine, 2×250 mL
05418 Albumin from human serum (HSA), 2×1 g
05476 Albumin from bovine serum (BSA), 10 g
09761 Calibrator Diluent Solution, 100 ml
Otras notas
For the specific and sensitive spectrofluorometric determination of albumine (1-200 mg/l) in natural matrices, using Albumin Blue 580
pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
hazcat
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
storage_class_code
3 - Flammable liquids
Punto de inflamabilidad F
53.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad C
12 °C - closed cup
Certificado de Análisis
Certificado de origen
Albumin blue 580 fluorescence assay for albumin.
M A Kessler et al.
Analytical biochemistry, 248(1), 180-182 (1997-05-15)