33731
ACS reagent
puriss. p.a.
<1 (vs air)
1 mmHg ( 51 °C)
≥99.5%
≤0.002% heavy metals (as Pb)
≤0.005% water insolubles
≤0.01% (as SO4)
n20/D 1.62 (lit.)
196 °C (lit.)
54-58 °C (lit.)
1.62 g/mL at 25 °C (lit.)
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤20 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
complies for appearance of solution
OC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
1S/C2HCl3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
¿Está buscando productos similares? Visit Guía de comparación de productos
Danger
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 2
235.4 °F - closed cup
> 113 °C - closed cup
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P1 (EN143) respirator filter, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Introduzca el número de lote para buscar un certificado de análisis (COA).
Introduzca el número de lote para buscar un Certificado de origen (COO).