Merck
All Photos(1)
38936
Sigma-Aldrich
Dimethylamine
purum, ≥99.0%
Linear Formula:
(CH3)2NH
CAS Number:
Molecular Weight:
45.08
Beilstein:
605257
Número de EC:
Número MDL:
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
densidad de vapor
1.55 (15 °C, vs air)
Nivel de calidad
100
presión de vapor
1277 mmHg ( 20 °C)
grado
purum
ensayo
≥99.0%
temp. de autoignición
753 °F
lim. expl.
14.4 %
impurezas
≤0.05% ammonia
≤0.2% methylamine
≤0.2% trimethylamine
bp
7 °C (lit.)
mp
−93 °C (lit.)
densidad
0.68 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CNC
InChI
1S/C2H7N/c1-3-2/h3H,1-2H3
InChI key
ROSDSFDQCJNGOL-UHFFFAOYSA-N
Looking for similar products? Visit Product Comparison Guide
Envase
Cylinder with net ~15 kg
DIN 477 nr.1
Otras notas
Sales restrictions may apply
Productos recomendados
Z742162/Z742164 DIN 1 Regulators OR 99112 DIN 1 Valve
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
WGK
WGK 2
Punto de inflamabilidad F
20.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad C
-6.69 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Certificate of Analysis
Enter Lot Number to search for Certificate of Analysis (COA).
Certificate of Origin
Enter Lot Number to search for Certificate of Origin (COO).
Our team of scientists has experience in all areas of research including Life Science, Material Science, Chemical Synthesis, Chromatography, Analytical and many others.
Contact Technical Service