Merck
910430
Sigma-Aldrich
Grubbs Catalyst® M220
Umicore
Sinónimos:
cis-[1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)-2-imidazolidinylidene]dichloro(3-phenyl-1H-inden-1-ylidene)(triisopropylphosphite)ruthenium(II), Grubbs Catalyst® M22
Fórmula empírica (notación de Hill):
C45H57N2Cl2O3PRu
Número de CAS:
Peso molecular:
876.90
formulario
powder
mp
>300 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 4
Este artículo
729353775274775258
vibrant-m
910430
Grubbs Catalyst® M220
vibrant-m
729353
Grubbs Catalyst® M206
vibrant-m
775274
Grubbs Catalyst® M201
vibrant-m
775258
Grubbs Catalyst® M202
mp
>300 °C
mp
176-181 °C
mp
125-132 °C
mp
159 (d)-162 °C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Aplicación
Umicore Grubbs Catalyst M220 is a homogeneous catalyst useful for cross metathesis, enyne metathesis, ring-closing metathesis, and self metathesis.
Learn more about our metathesis catalysts
Almacenamiento y estabilidad
Do not store above 25°C (77°F). Store in a tightly closed original container, protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area.
Información legal
Product of Umicore
Product License
This product, its manufacturing or use, is the subject of one or more issued or pending U.S. Patents (and foreign equivalents) owned or controlled by Umicore PMC. The purchase of this product from Umicore PMC through Sigma-Aldrich, its affiliates or their authorized distributors conveys to the buyer a limited, one-time, non-exclusive, non-transferable, non-assignable license. Buyer′s use of this product may infringe patents owned or controlled by third parties. It is the sole responsibility of buyer to ensure that its use of the product does not infringe the patent rights of third parties or exceed the scope of the license granted herein.
For any further information on product please refer to your local Umicore PMC contact at http://www.pmc.umicore.com
Grubbs Catalyst is a registered trademark of Umicore AG & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Certificados de análisis (COA)
¿Ya tiene este producto?
Para su comodidad, los documentos relacionados con los productos que usted ha comprado con anterioridad se han recopilado en la Biblioteca de documentos.
Visite la Librería de documentos
¿Le resulta difícil encontrar su producto o lote/número de lote?
Las referencias de los producto se combinan con los tamaños de envase y las cantidades cuando se muestran en la página web, por ejemplo: T1503-25G. Asegúrese de introducir el número de producto ÚNICAMENTE en el campo del Número de producto (ejemplo: T1503).
Ejemplo
T1503
Referencia del producto
-
25G
Tamaño del envase/cantidad
Otros ejemplos
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
introducir como 1.000309185)
¿Tiene algún problema? No dude en ponerse en contacto con nosotros Servicio técnico para asistencia
Los números de lote se encuentran en la etiqueta del producto después de las palabras «Lot» o «Batch».
Productos Aldrich
  • Si encuentra un número de lote como TO09019TO, introduzca el número de lote 09019TO sin las dos primeras letras.
  • Si encuentra un número de lote con un código de entrada como 05427ES-021, introduzca el número 05427ES sin el código de entrada -021.
  • Si encuentra un número de lote con un código de entrada como STBB0728K9, introduzca el código de lote STBB0728 sin el código de entrada K9.
¿No ha encontrado lo que estaba buscando?
En algunos casos, puede que un COA no esté disponible en la página web. Si su búsqueda no encontró el COA puede solicitarlo.
Solicitar COA