SK010
Supelco
AROCLOR 1268 MATRIX SPIKE
Nivel de calidad
100
grado
certified reference material
formato
single component solution
temp. de almacenamiento
15-25°C
Otras notas
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Analito
Descripción
    Aroclor-1268 (PCB-1268) 500 µg/mL
Palabra de señalización
Danger
Órganos de actuación
Central nervous system
RIDADR
UN1262 - class 3 - PG 2 - Octanes
WGK Alemania
WGK 2
Punto de inflamabilidad F
10.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad C
-11.99 °C - closed cup
Certificado de Análisis
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.