219S

Sigma-Aldrich

Pneumocystis jiroveci (carinii) (3F6) Positive Control Slides

suitable for immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections)

NACRES:
NA.24

Nivel de calidad

500
100

envase

pkg of 5 slides

aplicaciones

immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable

enviado en

ambient

temp. de almacenamiento

2-8°C

Descripción general

Pneumocystis jiroveci (carinii) positive control slides are intended for use as positive controls for immunohistochemical (IHC) staining using an anti-Pneumocystis jiroveci (carinii) antibody.

Forma física

Paraffin embedded tissue section mounted on microscope slide

Otras notas

For Technical Service please contact: 800-665-7284 or email: service@cellmarque.com

RIDADR

NONH for all modes of transport

WGK Alemania

WGK 3

Punto de inflamabilidad F

Not applicable

Punto de inflamabilidad C

Not applicable

Certificado de Análisis

Nuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.

Póngase en contacto con el Servicio técnico

Redes sociales

LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon

Merck

Investigación. Desarrollo. Producción.

Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos

© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.