323S
Sigma-Aldrich
Progesterone Receptor Positive Control Slides
suitable for immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections)
NACRES:
NA.24
Nivel de calidad
500
100
envase
pkg of 5 slides
aplicaciones
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
enviado en
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Progesterone Receptor positive control slides are intended for use as positive controls for immunohistochemical (IHC) staining using an anti-Progesterone Receptor antibody.
Forma física
Paraffin embedded tissue section mounted on microscope slide
Otras notas
For Technical Service please contact: 800-665-7284 or email: service@cellmarque.com
RIDADR
NONH for all modes of transport
WGK Alemania
WGK 3
Punto de inflamabilidad F
Not applicable
Punto de inflamabilidad C
Not applicable
Certificado de Análisis
Redes sociales
LinkedIn icon
Twitter icon
Facebook Icon
Instagram Icon
Merck
Investigación. Desarrollo. Producción.
Somos un proveedor líder para la industria de Ciencias de la Vida con soluciones y servicios para investigación, desarrollo y producción biotecnológicos, y para desarrollo y producción de tratamientos farmacéuticos
© 2021 Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción sin permiso de cualquiera de los materiales de la página web.